Chemisch bestendige handschoenen, Ultranitril 480
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34480177 34480178 34480009 34480170
112-5589EA 13 EUR
112-5589 112-5590 112-5591 112-5592
Chemisch bestendige handschoenen, Ultranitril 480
Handschoenen
Deze nitrilhandschoenen met gechloreerde afwerking aan de binnenzijde bieden een uitstekende bescherming tijdens de intensieve hantering van zeer risicovolle chemische producten.
  • Geoptimaliseerde levensduur: uitstekende mechanische bestendigheid (tegen schuring, perforatie)
  • Goede grip op gladde voorwerpen door de reliëftextuur
  • Gechloreerde afwerking maakt het makkelijker om de handschoenen uit en aan te trekken
  • Nitril biedt zeer goede bestendigheid tegen oliën, vetten en koolwaterstofderivaten
Ideaal voor de behandeling/ontvetting van metalen met agressieve oplosmiddelen, de hantering van vaten met chemische producten, de behandeling en afwerking van hout, de toepassing van pesticiden en de reiniging van drukpersen.
Thickness: 0,55 mm
Colour: Green
EN 3888 (4102), EN 374 (AJKL); Cat. III
Certificaten: EN 388:2016 (4102X), EN ISO 374-1 Type A (AJKOPT), EN 374-5; ISO 18889 G2; Cat. III