Industriële weegschalen, Explorer® -serie
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30057068 30057069 30078073 30078074 30078075 30078076 30057067 30078072 30078077 30100518 30100519 30100520
611-4974EA 5685 EUR
611-4974 611-4975 611-4977 611-4978 OHAU30078075 OHAU30078076 611-4973 611-4976 OHAU30078077 OHAU30100518 OHAU30100519 OHAU30100520
Industriële weegschalen, Explorer® -serie
Balansen en Weegschalen
Grote platformweegschaal met touchscreen, geavanceerde weeg- en nabijheidssensortechnologieën. De gebruiksvriendelijke bedieningseenheid kan op de basis worden gemonteerd, boven de basis op een optionele kolom, aan een muur of op afstand (tot 3 meter afstand met een optionele kabel). Het touchscreen-display met universele pictogrammen en informatieve aanwijzingen vereenvoudigt de instelfuncties en de basisbediening. De operator heeft de extra keuze om de nabijheidssensoren te gebruiken voor handsfree bediening voor het hanteren van gevoelige monsters. De weegschalen hebben meerdereMore Product Information