VWR® blenderzakken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-0728EA 68.3 EUR
129-0728 129-0729 129-0730 129-0731 129-0732 129-0733 129-0734
VWR® blenderzakken
Zakken Homogenisatiezakken
Brede keuze aan PE-zakjes met een capaciteit van 80 ml tot 3500 ml
Geschikt voor alle gangbare laboratoriummixers, aangepast aan alle monsters.
  • Zakken met zijdelingse filters worden voornamelijk gebruikt voor vezelige monsters
  • Zakken met volledige filter voor pastavormige monsters
  • Standaard zakken voor andere type monsters
  • Geen risico op kruisbesmetting
Absence of heavy material : raw material is compliant with the EC/94/62 directive.
Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
Based on ISO 11137: Sterilisation of health care products SAL10-3
Certificaten: Bevat geen zwaar materiaal: grondstof voldoet aan de EC/94/62 richtlijn.
Voedselcontact: de grondstof voldoet aan EC-verordening N°1935/2004
Gebaseerd op ISO 11137: sterilisatie van gezondheidszorgproducten SAL10⁻³