Industriële balans, Defender™ 2000
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30235937 30235922 30235927 30235932 30235942 30235947 30235952 30235957
OHAU30235937EA 495 EUR
OHAU30235937 OHAU30235922 OHAU30235927 OHAU30235932 OHAU30235942 OHAU30235947 OHAU30235952 OHAU30235957
Industriële balans, Defender™ 2000
Balansen en Weegschalen
De Defender 2000-weegschaal is ontworpen voor duurzaamheid in commerciële en industriële weegtoepassingen. Software inbegrepen voor onderdelentelmodus met selecteerbare monstergroottes en wegentotalisatie (accumulatie) functies. Selecteerbare spankalibratiepunten, gemiddeld niveau, automatische nulstelling en batterijbesparende automatische uitschakeling. Antislip rubberen stelvoeten met borgmoeren, extern zichtbare waterpasbel.
  • Verlicht display
  • Interne oplaadbare batterij
Economische weegschaal met een stevig, gelast stalen frame, gepolijste roestvrijstalen pan en indicatoren met tactiele toetsen.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now