Stazakken met ritssluiting, Lamizip
Leverancier: DAKLAPACK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
338 356 358 354 353 352 621 357 337 355 332 350 301 336
300-0222EA 409 EUR
300-0222 300-0324 300-0325 300-0323 300-0322 300-0321 216-1379 216-1378 216-1376 216-1377 216-1375 300-0320 DAKL301 DAKL336
Stazakken met ritssluiting, Lamizip
Zakken Monsterzakken
Deze stazakken zijn geschikt voor producten die speciale eisen stellen aan de verpakking, zoals voedingsmiddelen, dranken of farmaceutische producten. Ze kunnen worden gebruikt voor de verpakking van monsters, substanties en preparaten.
  • Laminaatfolie met krachtige barrière-eigenschappen tegen zuurstof en waterdamp
  • Kan oneindig vaak worden geopend en gesloten
  • Beschermen tegen de effecten van UV-straling
  • Ronde bodem voor betere stabiliteit