Zuurbestendige handschoenen, Camapren®
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
722.7 722.10 722.8 722.11 722.9 726.10 726.9 720.7 720.8 720.10 720.11 720.9 726.11 726.8
KCHL722.7EA 11.5 EUR
KCHL722.7 KCHL722.10 KCHL722.8 KCHL722.11 KCHL722.9 KCHL726.10 KCHL726.9 KCHL720.7 KCHL720.8 KCHL720.10 KCHL720.11 KCHL720.9 KCHL726.11 KCHL726.8
Zuurbestendige handschoenen, Camapren®
Handschoenen
Deze handschoenen uit polychloropreen met katoenvlokvoering zorgen voor een duurzamer alternatief voor natuurlatex handschoenen. Het materiaal biedt een goede chemische en mechanische bestendigheid.
  • Uitstekende gevoeligheid
  • Goede grip bij het hanteren van vettige en geoliede onderdelen
  • Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
  • Anatomisch ontwerp, vermindert vermoeidheid van de gebruiker
De handschoenen zijn ideaal voor laboratoriumwerk en bij het galvanisatieproces, evenals voor toepassingen in de chemische, automobiel- en drankenindustrie.
Thickness: 0,65 mm
Colour: Black or red
EN 388 (1111), EN 374 (AKL); Cat. III; AQL 0,65
Certificaten: 720: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL <0,65
722: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL <0,65
726: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL <0,65