Stoppen voor reageerbuizen
Leverancier: BOETTGER PAUL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
01.604.0102 01.604.0100 01.624.0100 01.624.0101 01.624.0102 01.624.0103 01.624.0104 01.604.0101 01.604.0103 01.604.0104
212-0520EA 27.8 EUR
212-0520 212-0518 212-0523 212-0524 212-0525 212-0526 212-0527 212-0519 212-0521 212-0522
Stoppen voor reageerbuizen
Sluitingen Reageerbuissluitingen
Polyethyleen (PE). Geribbelde stoppen met twee afdichtribben, zeer goede afdichting.
  • Niet autoclaveerbaar
  • Eenvoudig gebruik met een hoge, geribbelde greep
  • Eenvoudig te openen door te kantelen ( 'met één hand te bedienen')