Monsterbuisjes, met schroefdoppen
Leverancier: BOETTGER PAUL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
01.073.2000 01.083.1400 01.083.2400 01.063.1000 01.063.2000 01.073.1000 01.073.3100 01.083.3400 01.093.1000 01.063.3100
212-0512EA 241 EUR
212-0512 212-0514 212-0515 212-0508 212-0509 212-0511 212-0513 212-0516 212-0517 212-0510
Monsterbuisjes, met schroefdoppen
Buisjes Reageerbuisjes
PP, transparant.
  • Goede chemische en thermische bestendigheid
  • Strakke afdichtingsschroefdop van PE
  • Beschikbaar met bijgesloten of geplaatste schroefdop, standaard-hygiënisch of steriel
Voor veilig transport en opslag van monsters.