Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 11-435
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-435/6 11-435/7
112-4356EA 0 EUR
112-4356 112-4357
Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 11-435
Handschoenen
Deze gebreide voering gemaakt van Dyneema®/glasvezel/Lycra® en nylon heeft een PU-coating op waterbasis op de palm.
  • Antistatisch, ademend
  • Extreme snij- en braambestendigheid
  • Naadloos gevlochten handschoenen voor een zeer goede pasvorm, beweeglijkheid en flexibiliteit
  • PU op waterbasis maakt de handschoen beweeglijker en comfortabeler, omdat het PU niet in de handschoen dringt
De handschoen is ideaal voor de hantering van glas- en metaalplaten, voorwerpen met scherpe randen, basisassemblage, het snijden van kleine droge of licht geoliede onderdelen en onderhoudstaken.
Certificaten: EN 388:2016 (4X42C); Cat. II