Snijbestendige handschoenen, ActivArmr® 70-765 / 70-766
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
70-765/10 70-765/11 70-765/8 70-765/9 70-766/9 70-766/7
ANSE70-765/10EA 34.1 EUR
ANSE70-765/10 ANSE70-765/11 ANSE70-765/8 ANSE70-765/9 ANSE70-766/9 ANSE70-766/7
Snijbestendige handschoenen, ActivArmr® 70-765 / 70-766
Handschoenen
Deze handschoenen gebreid van nylon, acryl en Kevlar® vezels hebben een coating op de palm uit hoogwaardig leer.
  • Verstevigde duim en de naden zijn verplaatst naar de rug van de vingers: Dit verlaagt de blootstelling aan insnijdingen en bieden meer bescherming en een langere levensduur
  • De handschoenen beschermen tegen kleine verwondingen en perforaties
  • Superieure grip, zelfs in olieachtige omgevingen dankzij de coating uit hoogwaardig leer
  • 70-766 model heeft een langere manchet voor extra bescherming
  • Gevlochten voering voor comfort met gekleurd polyester/katoen
Ideaal voor pers- en stanstoepassingen, de hantering van zware en geoliede metalen onderdelen en de hantering van metalen onderdelen met scherpe of onregelmatige randen.
Certificaten: EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX); Cat. III