Systeem voor parasitologisch fecesonderzoek, ParasiTrap® Dual
Leverancier: Biosepar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8486DUAL 8486DUAL/50 8486DUAL/100
8486DUALEA 0 EUR
8486DUAL 8486DUAL/50 8486DUAL/100
Systeem voor parasitologisch fecesonderzoek, ParasiTrap® Dual
Diagnostische systemen Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Dual bevat gevulde verwerkings- en transportbuisjes I (50 stuks met medium A Bailenger en 50 stuks met medium AF) en 100 stuks verwerkingsbuisjes II met geïntegreerd roestvrijstalen filtersysteem.
Informatie over toebehoren: Scheidingsmedium B, kleuringsoplossing medium C, pasteurpipetten (voor eenmalig gebruik), lepels en wattenstaafjes. Extra schroefdoppen voor verwerkingsbuisje II.