Systeem voor parasitologisch fecesonderzoek, ParasiTrap® Dual Eco
Leverancier: Biosepar
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
8486DUALECOEA 0 EUR
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
Systeem voor parasitologisch fecesonderzoek, ParasiTrap® Dual Eco
Diagnostische systemen Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Dual Eco bevat gevulde verwerkings- en transportbuisjes I (50 stuks met medium A Bailenger en 50 stuks met medium A ECO) en 100 stuks verwerkingsbuisjes II met geïntegreerd roestvrijstalen filtersysteem.
Informatie over toebehoren: Scheidingsmedium B, kleuringsoplossing medium C, pasteurpipetten (voor eenmalig gebruik), lepels en wattenstaafjes. Extra schroefdoppen voor verwerkingsbuisje II.