Beroepsschoenen, klompen, Rubber, 9100/9150
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9100/36 9100/37 9100/38 9100/39 9100/40 9100/41 9100/42 9100/43 9100/44 9100/45 9100/47 9100/46 9150/36 9150/37 9150/38 9150/39 9150/40 9150/41 9150/42 9150/43 9150/44 9150/45 9150/46 9150/47
114-2655EA 63.5 EUR
114-2655 114-2656 114-2657 114-2658 114-2659 114-2660 114-2661 114-2662 114-2663 114-2664 114-1198 114-1197 ABEB9150/36 ABEB9150/37 ABEB9150/38 ABEB9150/39 ABEB9150/40 ABEB9150/41 ABEB9150/42 ABEB9150/43 ABEB9150/44 ABEB9150/45 ABEB9150/46 ABEB9150/47
Beroepsschoenen, klompen, Rubber, 9100/9150
Schoenen en laarzen
Antistatische klomp gemaakt van glad leer aan de bovenkant, een opvouwbaar, verstelbaar hielriempje en een rubberen zool met kruis/cirkelprofiel, bestendig tegen zuren, basen (reinigingsmiddelen) en brandstoffen.
  • Leren voering
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • PU-tussenzool
  • Speciale antislip rubberen zool
  • Elastische wreef
Ideaal voor gebruik in keukens.
Kleur: Wit of blauw
Certificaten: EN ISO 20347:2012; OB, SRC.