Cleanroom doekjes, steriel, TexTra™
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sterile TexTra™
115-0595EA 275 EUR
115-0595
Cleanroom doekjes, steriel, TexTra™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
Steriel TexTra™ is een heavyweight vloerdoekje voor grote oppervlakken vervaardigd uit enkel gelaagd 100% continu-filament polyester dat een hoog absorptievermogen heeft. Het is zeer schuurbestendig en is een ideale keuze voor alle reinigingstoepassingen voor vloeren.
  • Groot formaat voor een betere toepassing op vloeroppervlakken
  • Grootte is compatibel met de meeste mopsystemen
  • Verbeterde bescherming tegen contaminatie
Geschikt voor cleanrooms Klasse 100, ISO 5 en Klasse 1000 ISO 6.
Verpakking: Verpakking is aangepast voor gebruik in steriele en zeer kritische omgevingen.