Veiligheidssandalen, Velcro®, X-Light, 711031/711036
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
711031/35 711031/36 711031/37 711031/38 711031/39 711031/40 711031/41 711031/42 711031/43 711031/44 711031/45 711031/46 711031/47 711031/48 711036/35 711036/36 711036/37 711036/38 711036/39 711036/40 711036/41 711036/42 711036/43 711036/44 711036/45 711036/46 711036/47 711036/48
ABEB711031/35EA 94.9 EUR
ABEB711031/35 ABEB711031/36 ABEB711031/37 ABEB711031/38 ABEB711031/39 ABEB711031/40 ABEB711031/41 ABEB711031/42 ABEB711031/43 ABEB711031/44 ABEB711031/45 ABEB711031/46 ABEB711031/47 ABEB711031/48 ABEB711036/35 ABEB711036/36 ABEB711036/37 ABEB711036/38 ABEB711036/39 ABEB711036/40 ABEB711036/41 ABEB711036/42 ABEB711036/43 ABEB711036/44 ABEB711036/45 ABEB711036/46 ABEB711036/47 ABEB711036/48
Veiligheidssandalen, Velcro®, X-Light, 711031/711036
Schoenen en laarzen
Antistatische schoen gemaakt van leer met textielen Air-Mesh inzetstukken en een lichtgewicht, brandstofbestendige PU-zool.
  • Speciale zweetabsorberende voering met Silver Point
  • Vervangbare acc Wave inlegzolen, orthopedische inlegzolen mogelijk
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Lichtgewicht PU-zool met hoge slipbestendigheid en schokabsorberend systeem
  • Stalen neusbescherming (200 J)
  • Dubbele Velcro®-sluiting
Kleur: Wit of zwart.
Certificaten: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC.