Handschoenvoeringen, Camapur® Comfort Antistatik 624+
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
624.10 624.6 624.7 624.8 624.9
KCHL624.10EA 0 EUR
KCHL624.10 KCHL624.6 KCHL624.7 KCHL624.8 KCHL624.9
Handschoenvoeringen, Camapur® Comfort Antistatik 624+
Handschoenen
Deze woven polyamide handschoenen met koperdraad en PU-gecoate vingertoppen voldoen aan alle vereisten voor classificatie als antistatische (ESD) handschoenen.
  • Zeer ademend, goede vingergevoeligheid, hoge beweeglijkheid
  • Gestructureerde PU-coating voor een goede grip
  • Goede antistatisch en elektrostatische eigenschappen
  • Wasbaar
  • De verschillende kleuren van de gebreide manchet geven de verschillende maten aan
Ze zijn ideaal voor gebruik bij montagewerkzaamheden, in de elektro- en auto-industrie, verwerking van chips en precisie-elektronica.
Thickness: 0,6 ± 0,1 mm
Colour: Grey (Wristband in different colours)
EN 1149-1/2, EN 388 (2130); Cat. II
Certificaten: EN 388:2016 (113XX), EN 16350:2014-07; Cat. II