Hitte- en koudebestendige handschoenen met chemische bescherming, Tricotril® Winter
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
739.8 739.10 739.11 739.9
KCHL739.8EA 1360 EUR
KCHL739.8 KCHL739.10 KCHL739.11 KCHL739.9
Hitte- en koudebestendige handschoenen met chemische bescherming, Tricotril® Winter
Handschoenen
Deze handschoenen zijn bestendig tegen talrijke chemicaliën en bieden kortstondige bescherming tegen koude tot −20 °C en hitte tot 250 °C. De zware naadloze wollen voeringen zijn volledig met nitril gecoat.
  • Brede chemische bestendigheid, hoge mechanische bestendigheid
  • Gestructureerd profiel voor een goede grip bij de hantering van vette en geoliede voorwerpen
  • Vrij van natuurlatex
  • Goede antistatisch en elektrostatische eigenschappen
  • De lange manchet beschermt ook de onderarm
Ideale toepassingen zijn onder meer werkzaamheden in koude gebiedenMore Product Information