Industriële handschoenen, Sahara® 100
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
100.10 100.7 100.8 100.9
112-2973EA 13.1 EUR
112-2973 KCHL100.7 112-2974 112-2975
Industriële handschoenen, Sahara® 100
Handschoenen
De lichte, flexibele katoenen voeringen met gebreide manchet hebben een nitril coating op de palm en vingers. Ze bieden goede bestendigheid tegen mechanische schokken.
  • Vochtafstotend
  • Siliconenvrij
  • Goede ontladingstijd
  • De flexibiliteit van de basismaterialen en de dikte van de coating zorgen voor een goede vingergevoeligheid
Geschikt voor houtbewerking en tuinieren, metaalbewerking en werktuigbouwkunde, toepassingen in de bouwsector, assemblage en transport, metaal- en kunststofverwerking.
Thickness: 0,8 ± 0,05 mm
Colour: White/yellow
EN 388 (3111), Cat. II; Öko-Tex standard 100 Food contact approved
Certificaten: EN 388:2016 (3111X), Cat. II; Öko-Tex standard 100
Goedgekeurd voor voedselcontact