Laboratoriumhomogenisatoren, Stomacher® 3500
Leverancier: Seward (FermionX)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3500/000 3500/001 3500/002
432-3130EA 9650 EUR
432-3130 432-0058 432-0059
Laboratoriumhomogenisatoren, Stomacher® 3500
Homogenisatoren Laboratoriummixers
Stomacher®-laboratoriumblenders zijn uitermate geschikt voor het snel en betrouwbaar mengen en homogeniseren van een grote verscheidenheid aan laboratoriummonsters. De Stomacher®-machines maken gebruik van twee stampers die heen-en-weer bewegen over het monster, welke in een steriele kunststofzak zit.
  • Veelzijdig en efficiënt mengen en homogeniseren van laboratoriummonsters
  • Monsters blijven veilig in een steriele kunststof zak, waardoor kruisverontreiniging wordt voorkomen
  • Machines hoeven niet te worden gereinigd en gesteriliseerd tussen twee monsters
  • Geen temperatuurtoename
  • Monstervolumes van 400 ml tot 3500 ml
De Stomacher® 3500 toestellen zijn ontworpen voor het mengen van grote volumes. Er zijn verschillende modellen voor diverse toepassingen beschikbaar.
Standardversie Jumbo
Watertestversie Biowasher, ontworpen voor het testen op Cryptosporidium en Giardia
Bioreactormodel: met geïntegreerd verwarmingselement, speciaal ontworpen voor het testen op Trichinella
Stomacher® 3500 Jumbo: De Jumbo Stomacher® heeft tal van toepassingen in de voedingsindustrie waar men grote monstervolumes wil mengen. Een ander toepassingsgebied is de farmaceutische industrie voor het mengen van poedervormige monsters.
Stomacher® 3500 "Water" Biowasher: De Water Stomacher® heeft een grotere deurcapaciteit dan de Jumbo voor het verwerken van grote monsters, die niet kunnen worden samengedrukt, zoals waterfilters, operatieschorten of operatieverband. Alle informatie over het monster en de wasoplossing wordt bewaard in de zak voor verdere analyse.
Stomacher® 3500 'Thermo' Bioreactor: De Thermo Stomacher® is ontworpen voor het gelijktijdig mengen en verwarmen van het monster. Aan de binnenzijde van de deur bevindt zich een thermostatisch geregeld verwarmingspaneel, waarmee de temperatuur in de zak in stappen van 1 °C tot maximaal 50 °C kan worden verhoogd. De Thermo wordt vooral gebruikt voor het testen op Trichinella in de varkensvleesproductie, maar ook voor een reeks andere toepassingen zoals een proefinstallatie voor een fermentatieproces of daar waar een enzymen- of zuurafbraak van een materiaal wordt vereist.
Leveringsinformatie: Eenheden worden compleet geleverd met 2 stekkers: EU en UK.