Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Steelite™ WORK Thor FW11
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FW11BKR47 FW11BKR46 FW11BKR45 FW11BKR44 FW11BKR43 FW11BKR42 FW11BKR41 FW11BKR40 FW11BKR39 FW11BKR38
PRTWFW11BKR47EA 64 EUR
PRTWFW11BKR47 PRTWFW11BKR46 PRTWFW11BKR45 PRTWFW11BKR44 PRTWFW11BKR43 PRTWFW11BKR42 PRTWFW11BKR41 PRTWFW11BKR40 PRTWFW11BKR39 PRTWFW11BKR38
Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Steelite™ WORK Thor FW11
Schoenen en laarzen
Antistatische veiligheidsenkellaars gemaakt van waterbestendig volnerfleer en een dualdensity PU/TPU-zool (benzine- en chemisch bestendig).
  • Schokabsorberende hiel
  • Stalen neusbescherming (200 J)
  • Perforatiebestendige stalen tussenzool
Kleur: Zwart
Certificaten: EN ISO 20345:2011; S3