Veiligheidslaarzen, instappers, Steelite™ WORK Rigger FW12
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FW12TAR44 FW12TAR47 FW12TAR46 FW12TAR43 FW12TAR45 FW12BKR38 FW12TAR42 FW12TAR41 FW12TAR40 FW12TAR39 FW12TAR38 FW12BKR47 FW12BKR46 FW12BKR45 FW12BKR44 FW12BKR43 FW12BKR42 FW12BKR41 FW12BKR39 FW12BKR40
PRTWFW12TAR44EA 64.4 EUR
PRTWFW12TAR44 PRTWFW12TAR47 PRTWFW12TAR46 PRTWFW12TAR43 PRTWFW12TAR45 PRTWFW12BKR38 PRTWFW12TAR42 PRTWFW12TAR41 PRTWFW12TAR40 PRTWFW12TAR39 PRTWFW12TAR38 PRTWFW12BKR47 PRTWFW12BKR46 PRTWFW12BKR45 PRTWFW12BKR44 PRTWFW12BKR43 PRTWFW12BKR42 PRTWFW12BKR41 PRTWFW12BKR39 PRTWFW12BKR40
Veiligheidslaarzen, instappers, Steelite™ WORK Rigger FW12
Schoenen en laarzen
Antistatische instaplaarzen gemaakt van buffelsplitleer en een dualdensity PU/rubberen zool bestendig tegen olie en warmte (300 °C).
  • Bonten voering
  • Schokabsorberende hiel
  • Stalen neusbescherming (200 J)
  • Perforatiebestendige stalen tussenzool
  • Aantreklussen voor gemakkelijk aan- en uittrekken
Kleur: Zwart/Bruin
Kleur: Zwart/Bruin
Certificaten: EN ISO 20345:2011; S1P, CI, HRO, SRC.