Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Steelite™ AQUA All Wheather Boots FW57
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FW57BKR47 FW57BKR46 FW57BKR45 FW57BKR44 FW57BKR43 FW57BKR42 FW57BKR41 FW57BKR40 FW57BKR39
PRTWFW57BKR47EA 112 EUR
PRTWFW57BKR47 PRTWFW57BKR46 PRTWFW57BKR45 PRTWFW57BKR44 PRTWFW57BKR43 PRTWFW57BKR42 PRTWFW57BKR41 PRTWFW57BKR40 PRTWFW57BKR39
Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Steelite™ AQUA All Wheather Boots FW57
Schoenen en laarzen
Antistatische en waterbestendige enkellaars gemaakt van nubuckleren bovenkant en een dualdensity PU/TPU-zool bestendig tegen olie en warmte (200 °C).
  • Waterproof, breathable lining
  • Shock-absorbent heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
For outdoor use.
Kleur: Zwart.
Certificaten: EN ISO 20345:2011; S3, SRC, HRO.