Veiligheidsschoenen, met veters, Steelite™ Executive Oxford FW47
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FW47BKR43 FW47BKR42 FW47BKR41 FW47BKR40 FW47BKR39 FW47BKR45 FW47BKR46 FW47BKR44 FW47BKR47
PRTWFW47BKR43EA 85.1 EUR
PRTWFW47BKR43 PRTWFW47BKR42 PRTWFW47BKR41 PRTWFW47BKR40 PRTWFW47BKR39 PRTWFW47BKR45 PRTWFW47BKR46 PRTWFW47BKR44 PRTWFW47BKR47
Veiligheidsschoenen, met veters, Steelite™ Executive Oxford FW47
Schoenen en laarzen
Een schoen van topkwaliteit in Oxford-stijl gemaakt van volnerfleer en een oliebestendige dualdensity PU/PU-zool.
  • Schokabsorberende hiel
  • Stalen neusbescherming (200 J)
  • Perforatiebestendige stalen tussenzool
Kleur: Zwart
Certificaten: EN ISO 20345:2011; S1P, SRC