Alle stoelen en krukken zijn beschikbaar met een stervormig onderstel gemaakt van aluminium.
- Hoogte en hoek van rugleuning zijn verstelbaar
- Zithoogte verstelbaar met gasveer
- Kunstleren bekleding, wasbaar en bestand tegen desinfectiemiddelen
Glijders: De glijders zijn van slijtvast kunststof en hebben een groot oppervlak, wat een hoge stabiliteit biedt.
Zwenkwielen: Dubbele wielen met lastgevoelige remmen moeten goed op de vloer staan. Alle stoelen worden standaard geleverd met zachte wielen voor harde vloeren. Als optie zijn ook met harde wielen voor zachte vloeren verkrijgbaar.
Stop&Go technologie: Om veiligheidsredenen mogen stoelen waarvan de zitting meer dan 650 mm hoog is, tijdens gebruik niet verplaatsbaar zijn. Dankzij de innovatieve Stop&Go-wielen zijn deze stoelen alleen mobiel als er niemand op zit.
ESD (Electro Static Discharge) verwijst naar de elektrostatische ontlading van geladen voorwerpen of mensen. Elektrostatische ontlading kan schade aan micro-elektronische componenten tot gevolg hebben.
Conforms to security level S2, GMP. Soft discharge is achieved on the basis of a fixed and defined discharge resistance of 106 Ω in accordance with DIN EN 61340-5-1.
Certificaten: Voldoet aan veiligheidsniveau S2, GMP. Zachte ontlading wordt bereikt op basis van een vaste en gedefinieerde ontladingsweerstand van 106 Ω conform DIN EN 61340-5-1.