VWR®, Lab-Office, Chairs with high quality fabric upholstery
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
132-0418EA 350 EUR
132-0418
VWR®, Lab-Office, Chairs with high quality fabric upholstery
Stoelen
Deze stoelen zijn beschikbaar met een stervormig onderstel dat gemaakt is van zeer stevige buizen die bijzonder robuust en duurzaam zijn. Door het vlakke ontwerp wordt struikelgevaar voorkomen.
  • Hoogte en hoek van rugleuning zijn verstelbaar
  • Zithoogte verstelbaar met gasveer
  • 5-teens onderstel van aluminium
De perfecte combinatie van comfort en ergonomie voor optimale prestaties. De hoogwaardige stoffen bekleding is zacht, ademend en slijtagebestendig. Anatomisch gevormde kussens met bekkensteun en geïntegreerde lumbale steun.
Glijders: de glijders zijn van slijtvast kunststof, ze hebben een groot oppervlak en bieden een grote mate van stabiliteit.
Zwenkwielen: dubbele zwenkwielen met op belasting reagerende remmen moeten geschikt zijn voor de vloer. Alle stoelen worden standaard geleverd met zachte zwenkwielen voor harde vloeren. Harde zwenkwielen voor zachte vloeren zijn ook leverbaar als optie.
Stop and Go-technologie: Om veiligheidsredenen mogen stoelen met een zittinghoogte van meer dan 650 mm tijdens gebruik niet verplaatsbaar zijn. Met innovatieve Stop and Go-wielen zijn deze stoelen alleen mobiel als er niemand op zit.