VWR® Smart & Comfort line, Kantoorstoelen, Office chair
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
132-0686EA 342 EUR
132-0686 132-0693 132-0694 132-0696 132-0690 132-0697 132-0701 132-0695 132-0687 132-0689 132-0688 132-0691 132-0698 132-0699
VWR® Smart & Comfort line, Kantoorstoelen, Office chair
Stoelen
Een werkstoel met alle ergonomische mogelijkheden: verstelbare kanteling en hoogte van de zitting, verstelbare hoogte van de rugleuning en synchroon mechanisme met gewichtregulering. Synchrone technologie met gewichtregulering: de stoel en de rugleuning worden automatisch aangepast aan de huidige houding. Er is een continu variabel gewichtreguleringssysteem om er zeker van te zijn dat de rugleuning reageert in overeenstemming met de toegepaste druk. Dit is met name handig in gevallen waarin vaak van houding wordt gewijzigd.
  • 8 cm dik comfort stoffering
  • Geïntegreerde lumbale steun
  • Duurzame maar zachte, comfortabele en ademende stoffen bekleding (verschillende kleuren beschikbaar)
  • Rugleuning en zitting in hoogte en hoek verstelbaar
  • Gepolijst aluminium onderstel
Glijders: de glijders zijn van slijtvast kunststof, ze hebben een groot oppervlak en bieden een grote mate van stabiliteit.
Zwenkwielen: dubbele zwenkwielen met op belasting reagerende remmen moeten geschikt zijn voor de vloer. Alle stoelen worden standaard geleverd met zachte zwenkwielen voor harde vloeren. Harde zwenkwielen voor zachte vloeren zijn ook leverbaar als optie.
Stop&Go-technologie: voor uw eigen veiligheid kunnen stoelen waarvan de zitting hoger is dan 650 mm, niet worden verplaatst terwijl ze in gebruik zijn. Met de innovatieve Stop&Go zwenkwielen zijn deze stoelen alleen mobiel wanneer er niemand op zit.
De Comfort modellen hebben een hogere rugleuning dan de Smart modellen.
EN 1335
Certificaten: EN 1335