Handschoenen voor algemeen gebruik, HyFlex® 11-840
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-840/10 11-840/11 11-840/6 11-840/7 11-840/8 11-840/9
112-3832EA 71.7 EUR
112-3832 112-3833 112-3828 112-3829 112-3830 112-3831
Handschoenen voor algemeen gebruik, HyFlex® 11-840
Handschoenen
Deze gebreide handschoenen uit nylon en spandex hebben een FORTIX® nitrilschuim coating op de palm voor EN schuurbescherming niveau 4, tot drie keer zo schuurbestendig als andere lichte, gebreide handschoenen met dompelcoating.
  • Ademende FORTIX® coating voor koelere, drogere handen en minder zweet
  • De nauwsluitende voering die aanvoelt als een tweede huid past perfect bij de natuurlijke kleuren van de hand en zorgt voor vingergevoeligheid en beweeglijkheid
  • Ideaal voor werknemers die vaak van taak veranderen
  • Siliconenvrij materiaal en dus geen overdracht van verontreinigende siliconen naar metalen onderdelen voor het lakken
Ideaal voor precisiehantering bij schurende toepassingen, bijvoorbeeld bij de montage van kleine en middelgrote onderdelen, schroeven en lijntoevoer.
Thickness: 1,2 mm
Colour: Black/grey
EN 388 (4231), Cat. II
Certificaten: EN 388:2016 (4131A); Cat. II
OEKO-Tex® Standard 100