Filterplaten, 96-well, voor ultrafiltratie, AcroPrep™ Advance
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8034 8036 8035 8033 8166 8165 8164 8163
518-0032EA 565 EUR
518-0032 518-0029 518-0028 518-0027 738-0126 738-0125 738-0124 738-0123
Filterplaten, 96-well, voor ultrafiltratie, AcroPrep™ Advance
Microplaten Filtreerplaten
De AcroPrep™ Advance-filterplaatportfolio omvat een verscheidenheid aan membraantypes en poriegroottes om de best mogelijke prestaties te bieden voor een breed scala aan monstervoorbereiding en screeningtoepassingen met hoge doorvoer. AcroPrep™ Advance filterplaten zijn ideaal voor concentratie, zuivering en ontzouting van eiwitten en peptiden; Bead- en chromatografiehars-gebaseerde toepassingen, grove fractionering en lysaatklaring en algemene filtratie.
  • Forse biomolecuulwinning - Omega® membraan wint 90% of meer van de doelbiomoleculen
  • Wellgeometrie resulteert in grotere, meer uniforme filtratiesnelheden via de plaat met afname van het vastgehouden volume voor maximale monsterwinning
  • Geringe niet-specifieke binding - intrinsieke plaat- en membraaneigenschappen voorkomen binding van targetmoleculen aan de plaat
AcroPrep™ Advance-filterplaten met 96 wells voor ultrafiltratie: Toepassingen omvatten size-exclusie, PCR-reiniging, nucleïnezuurzuivering en eiwitscheiding.