Filterplaten, 96-well, voor eiwitzuivering, AcroPrep™ Advance
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8129 8072 8071 8039 8130 8172 8171 8022
738-0117EA 225 EUR
738-0117 738-0114 738-0113 518-0024 738-0118 738-0128 738-0127 738-0197
Filterplaten, 96-well, voor eiwitzuivering, AcroPrep™ Advance
Microplaten Filtreerplaten
De AcroPrep™ Advance-filterplaatportfolio omvat een verscheidenheid aan membraantypes en poriegroottes om de best mogelijke prestaties te bieden voor een breed scala aan monstervoorbereiding en screeningtoepassingen met hoge doorvoer. AcroPrep™ Advance filterplaten zijn ideaal voor concentratie, zuivering en ontzouting van eiwitten en peptiden; parel- en chromatografiehars-gebaseerde toepassingen; grove fractionering en lysaatklaring en algemene filtratie.
  • Supor®-membraan biedt optimale ondersteuning om chromatografieharsen vast te houden en tegelijkertijd