Pipettips, lage retentie, ART™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3520-05 3550-05 3101-05-HR 3101-05-RT 3102-05-HR 3102-05-RT 3501-05-HR 3501-05-RT 3502-05-HR 3502-05-RT 3521-05-HR 3521-05-RT 3522-05-HR 3522-05-RT 3551-05-HR 3551-05-RT 3552-05-HR 3552-05-RT 3771-05-HR 3771-05-RT 3772-05-HR 3772-05-RT
732-0324EA 22.2 EUR
732-0324 732-0466 613-2446 613-2447 613-2450 613-2451 613-2458 613-2459 613-2462 613-2463 613-2470 613-2471 613-2474 613-2475 613-2489 613-2490 613-2493 613-2494 613-2497 613-2498 613-2776 613-2777
Pipettips, lage retentie, ART™
Pipettips
Dankzij geavanceerde lage-retentie technologie vermindert het hydrofobe binnenoppervlak van deze tips het verlies van monsters door aanhechting in aanzienlijke mate, met maximale terugwinning van monsters. De tips zijn geschikt voor het werken met de lastigste monsters, zoals radioactieve stoffen, viskeuze materialen, kwetsbare cellijnen, virussen, moeilijk eiwitten en PCR-reagentia.
  • Niet-steriele tips zijn gecertificeerd vrij van RNase, DNase, DNA, ATP, endotoxine, pyrogeen en PCR-inhibitoren
  • De steriele tips zijn gecertificeerd vrij van RNase, DNase, DNA, ATP, bioburdens, endotoxine, pyrogeen en PCR-inhibitoren
  • De rekafdekking kan eenvoudig van een traditioneel rek met afneembaar deksel op een scharnierend rek worden afgesteld voor toegang tot de tips met één hand
  • De vergrendeling aan de voorzijde kan worden gesloten en vergrendeld om een veilige en betrouwbare opslag te waarborgen
  • Ruimtebesparend navulsysteem is milieuvriendelijk, traceerbaar en eenvoudig in gebruik
Verpakking: Tips zijn beschikbaar in rekken of plateaus voor het navullen van rekken. Navulbare tips vereisen een leeg rek.