Brandveilige gasflessenkasten, type 90, G-Ultimate
Leverancier: asecos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
G-Ultimate
135-2452EA 3870 EUR
135-2452 135-2458 135-1765 135-2447 135-2449 135-1767 135-1766 135-1768
Brandveilige gasflessenkasten, type 90, G-Ultimate
Meubilair Opslagkasten
Fire resistant type 90 safety cabinets for the safe storage of gas cylinders in buildings in accordance with DIN EN 14470-2.
  • Eenvoudige montage van armaturen en leidingen - ruime inwendige hoogte (1858 mm), 72 doorvoermogelijkheden aan de bovenkant van de kast
  • Vergrendelbare deuren met cilinderslot geïntegreerd in de deurhandgreep
  • Geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen voor aansluitng (NW 75) op een mechanisch ventilatiesysteem, volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast
  • Opklapbare oprijplaat voor gemakkelijk plaatsen en verwijderen van gasflessen
  • Stelvoeten om oneffenheden in de vloer te compenseren
The fire protection isolation includes also intumescent joint seal. Sheet steel housing with plastic coating in RAL 7035 (light-grey). Security cabinet for storing gas bottles, fire resistant for up to 90 minutes, it can be installed in outdoor areas. The cabinet is connected to the ventilation system via a standard 75 mm exhaust outlet. The internal height is 1858 mm, enabling the exhaust duct and fittings to be installed easily and conveniently. A wide retractable access ramp enables materials to be handled comfortably and safely.
Certificaten: 90 minuten brandwerend
Ovengetest (type getest)
GS-goedkeuring, CE-conformiteit
Etikettering conform EN 14470-2
Leveringsinformatie: Leveringsprijzen op aanvraag beschikbaar. De gascilinders en ventielen worden niet meegeleverd.