CCD-camera, POF 010 300
Leverancier: Didalab
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DIDAPOF010300EA 306 EUR
DIDAPOF010300
CCD-camera, POF 010 300
Camera's
Met deze Caliens-camera kunnen zeer nauwkeurige afstanden worden gemeten.
  • CCD-sensor, 2048 pixels
  • Gebruiksvriendelijke software, Windows-compatibel
  • Stroomvoorziening via USB-poort (aangesloten op een pc)
Leveringsinformatie: Geleverd met Ø 10 mm staaf voor gebruik met optische banken, software en USB-kabel.