Waterbaden, JB Academy-serie
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
JBA12 JBA18 JBA5
462-1019EA 935 EUR
462-1019 462-1020 462-1021
Waterbaden, JB Academy-serie
Baden Waterbaden, ongeroerd
Een assortiment digitale ongeroerde waterbaden met keuze uit modellen van 5 tot 18 liter. Alle apparaten hebben roestvrijstalen tanks en duurzame behuizing van gelakt staal, bieden snelle opwarmtijden, goede temperatuurregeling, voorpaneelvergrendeling, gebruiksvriendelijke bediening en een helder, scherp display. Alle baden beschikken over verwarmingsmattechnologie voor optimale werkruimte. Zonder een verwarmingselement in de tank zijn ze gemakkelijker te reinigen. Het assortiment is ideaal voor gebruik in het onderwijs en industriële toepassingen zoals product- en materiaaltesten.
  • Temperatuurstabiliteit ±0,5 °C, omgevingstemperatuurbereik van 5 tot 95 °C
  • Set and Forget™-technologie. Moderne technologie voor snelle opwarming en nauwkeurige temperatuurregeling
  • Baden hebben duidelijke akoestische en optische alarmen en een geavanceerde droge start en droogloopbeveiliging, waarmee schade door onbedoeld inschakelen zonder water of drooglopen van het bad wordt voorkomen. Eenvoudig vullen en opnieuw starten
  • Gebruiker-gedefinieerde éénpunts gebruikerskalibratie voor optimale nauwkeurigheid bij een veelgebruikte temperatuur
  • LED-display met een resolutie van 0,5 °C, voorpaneellock-out om ervoor te zorgen dat de huidige instellingen niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd
RT = omgevingstemperatuur
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een geperforeerde bodemplaat waarmee elke recipiënt direct in het bad kan worden geplaatst. Andere toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld. Met UK- en EU-stekker. Deksel aanbevolen voor gebruik boven 60 °C.