Waterbaden, JB Nova-serie
Leverancier: Grant
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
462-8557EA 908 EUR
462-8557 462-8558 462-8559 462-1022
Waterbaden, JB Nova-serie
Baden Waterbaden, ongeroerd
Een assortiment digitale ongeroerde waterbaden met keuze uit modellen van 5 tot 26 liter. Alle eenheden hebben roestvrijstalen tanks en duurzame behuizingen van gelakt staal, bieden snelle opwarmtijden, goede temperatuurregeling, voorpaneelvergrendeling, gebruiksvriendelijke bediening en een helder, duidelijk display. Alle baden beschikken over verwarmingsmattechnologie voor optimale werkruimte. Zonder een verwarmingselement in de tank zijn ze gemakkelijker te reinigen. De modellen met een inhoud van 12 liter en meer hebben een handige aftapkraan aan de voorzijde van het bad. Het assortiment is ideaal voor gebruik in het onderwijs en industriële toepassingen zoals product- en materiaaltesten.
  • Temperatuurstabiliteit ± 0,5 °C, omgevingstemperatuurbereik van 5 tot 95 °C
  • Set and Forget™-technologie. Moderne technologie voor snelle opwarming en nauwkeurige temperatuurregeling
  • Baden hebben duidelijke akoestische en optische alarmen en een geavanceerde droge start en droogloopbeveiliging, waarmee schade door onbedoeld inschakelen zonder water of drooglopen van het bad wordt voorkomen. Eenvoudig vullen en opnieuw starten
  • Gebruiker-gedefinieerde éénpunts gebruikerskalibratie voor optimale nauwkeurigheid bij een veelgebruikte temperatuur
  • LED-display met een resolutie van 0,5 °C, voorpaneellock-out om ervoor te zorgen dat de huidige instellingen niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een deksel van transparant polycarbonaat en geperforeerde bodemplaat waarmee elke recipiënt direct in het bad kan worden geplaatst. Met UK- en EU-stekker.