DrySyn® koelblokken met één positie of meer posities, DrySyn SnowStorm
Leverancier: ASYNT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ADS10 ADS8
442-0870EA 3810 EUR
442-0870 442-0861
DrySyn® koelblokken met één positie of meer posities, DrySyn SnowStorm
Blokverwarmers Blokverwarmers/-koelers
Voor gecontroleerde koeling van 25 tot 1000 ml-kolven zonder gebruik van dubbelwandige reactievaten. Eenheden maken actieve temperatuurregeling mogelijk van +150 tot −30 °C (afhankelijk van circulatiethermostaatspecificatie).
  • Compatibel met alle standaard circulatiethermostaat- of afkoelingssystemen voor het laboratorium, en met elke standaard magnetische roerder of bovenroerder
  • Compatibel met standaard laboratoriumkolven met ronde bodem
  • Nauwkeurige temperatuurregeling van koelblok of kolfinhoud (afhankelijk van gebruikte circulatiethermostaat).
  • Gekoelde