Snijbestendige handschoenen, Camapur® Cut 620
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620.9 620.10 620.11 620.6 620.7 620.8
KCHL620.9EA 4340 EUR
KCHL620.9 KCHL620.10 KCHL620.11 KCHL620.6 KCHL620.7 KCHL620.8
Snijbestendige handschoenen, Camapur® Cut 620
Handschoenen
Deze naadloze handschoenen met HPPE voering hebben een gebreide manchet en een beschermende PU coating op de palm.
  • De PU-coating zorgt voor een goede grip, zelfs bij de hantering van natte, gladde of licht geoliede onderdelen
  • Elastische gebreide manchet voor draagcomfort
  • Vochtafstotend, hoge mechanische bestendigheid
  • Vrij van de allergene stoffen thiuram en dithiocarbamaat
Ze zijn ideaal voor montagewerkzaamheden met gemiddelde snijrisico's, de productie van metaalplaten en het verwerken van profielen uit synthetische materialen.
Thickness: 1,2 ± 0,More Product Information