Snijbestendige handschoenen, SivaCut® 830
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
830.10 830.7 830.8 830.9 830.11
KCHL830.10EA 581 EUR
KCHL830.10 KCHL830.7 KCHL830.8 KCHL830.9 KCHL830.11
Snijbestendige handschoenen, SivaCut® 830
Handschoenen
Deze handschoen bestaat uit een mengsel van uiterst snijbestendige vezels (natuurlatex, para-aramide, glas, staal) en biedt dus snijbescherming op het hoogste niveau (niveau 5). De ruwe natuurlatex coating beschermt de palm, de knokkels en de rug van de hand.
  • Goede grip, vooral bij de hantering van natte voorwerpen
  • Zeer goede flexibiliteit en hoog draagcomfort dankzij de gebreide manchetten
  • Goede perforatiebestendigheid tegen metalen (niet spuiten) en glas
  • Voorkomt vermoeidheid van de gebruiker
Ideaal voor mensen die werkzaam zijn in de glas- en drankenindustrie, in laboratoria of in afvalverwerkende industrie.
Colour: Blue/grey
EN 388 (2543), Cat. II
Certificaten: EN 388 (2543), Cat. II