Industriële handschoenen, GemoMech® 665
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
665.6 665.7 665.8 665.9 665.10 665.11
KCHL665.6EA 11.1 EUR
KCHL665.6 KCHL665.7 KCHL665.8 KCHL665.9 KCHL665.10 KCHL665.11
Industriële handschoenen, GemoMech® 665
Handschoenen
Deze polyamide handschoenen hebben een een nitrilschuim coating op de palm en vingers en extra nitril noppen op de palm.
  • Goede grip bij de hantering van vettige of geoliede voorwerpen
  • Flexibel, zeer duurzaam
  • Uitstekende mechanische bestendigheid
Perfect voor assemblagewerk, de auto- en toeleveringsindustrie, de verwerking van metaal en kunststof, opslag- en inbedrijfstelling, onderhoud en reparatiewerkzaamheden.
Thickness: 1,30 ± 0,20 mm
Colour: Black/grey
EN 388 (4121); Cat. II
Certificaten: EN 388 (3121); Cat. II