2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54521.MD
H54521.03
H54521.06
H54521.MDEA
33.4
EUR
H54521.MD
H54521.03
H54521.06
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7113-10-2
Molecular Formula: C10H7NO2S
Formula Weight: 205.23
Melting Point: 148-152°
MDL No.: MFCD00141954
Formule:
C₁₀H₇NO₂S Smeltpunt: 148…152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00141954 CAS nummer: 7113-10-2 |