5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11730.06
A11730.14
A11730.06EA
82.6
EUR
A11730.06
A11730.14
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 54454-10-3
Molecular Formula: C5H7ClN2
Formula Weight: 130.58
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 153-155°
MDL No.: MFCD00051650
Formule:
C₅H₇ClN₂ Kookpunt: 153…155 °C Dichtheid: 1,137 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051650 CAS nummer: 54454-10-3 |