2-Aminoisonicotinamide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Aminopyridine-4-carboxamide, 2-Amino-4-pyridinecarboxamide
L19843.03
L19843.06
L19843.14
L19843.03EA
57.8
EUR
L19843.03
L19843.06
L19843.14
2-Aminoisonicotinamide 95%
2-Aminoisonicotinamide
Purity: 95%
CAS No.: 13538-42-6
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 252-258° dec.
Beilstein Reference: 115924
Formule:
C₆H₇N₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03791262 CAS nummer: 13538-42-6 |