1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19759.04
L19759.ME
L19759.04EA
187
EUR
L19759.04
L19759.ME
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Purity: 98%
CAS No.: 84680-95-5
Molecular Formula: C26H44FeP2
Formula Weight: 474.43
Melting Point: 73-78°
MDL No.: MFCD01630818
Formule:
C₂₆H₄₄FeP₂ Smeltpunt: 73…78 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01630818 CAS nummer: 84680-95-5 |