1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers) ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 85-42-7
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.17
Flash Point: 275°(527°F)
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 158°/17mm
Beilstein Reference: 83213
MDL No.: MFCD00064863
Formule:
C₈H₁₀O₃ Kookpunt: 158 °C (17 mmHg) Smeltpunt: 32…34 °C Vlampunt: 275 °C (527 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064863 CAS nummer: 85-42-7 EINECS: 201-604-9 |