1H-Tetrazole 0.45 mol/l in acetonitrile
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tetrazole
J61034.AH J61034.AO
J61034.AHEA 263 EUR
J61034.AH J61034.AO
1H-Tetrazole 0.45 mol/l in acetonitrile
1H-Tetrazole
Formule: CH₂N₄
Dichtheid: 0,798
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005247
CAS nummer: 288-94-8
EINECS: 206-023-4
UN: 1648
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2786