1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L16185.06
L16185.14
L16185.06EA
26.7
EUR
L16185.06
L16185.14
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Purity: 98%
CAS No.: 54-95-5
Molecular Formula: C6H10N4
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 194°/12mm
Merck Reference: 14,7141
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005939
Formule:
C₆H₁₀N₄ Kookpunt: 194 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 59…61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005939 CAS nummer: 54-95-5 EINECS: 200-219-3 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,7141 |