Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
L13329.03 L13329.06 L13329.MD
L13329.03EA 76 EUR
L13329.03 L13329.06 L13329.MD
Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Tri(2-furyl)phosphine
Purity: 97% CAS No.: 5518-52-5 Molecular Formula: C12H9O3P Formula Weight: 232.18 Melting Point: 59-64° Boiling Point: 136°/4mm MDL No.: MFCD00151857
Formule: C₁₂H₉O₃P
MW: 232.17 g/mol
Kookpunt: 136 °C (4 mmHg)
Smeltpunt: 59…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151857
CAS nummer: 5518-52-5