3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33202.MD H33202.06 H33202.03
H33202.MDEA 40.7 EUR
H33202.MD H33202.06 H33202.03
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈BrN₃
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864804
CAS nummer: 1000018-06-3