Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H35502.03 H35502.MD
H35502.03EA 131 EUR
H35502.03 H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
Kookpunt: 37…39 °C (0,2 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08752622
CAS nummer: 274-56-6