3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
H55101.03 H55101.06 H55101.14
H55101.03EA 23.4 EUR
H55101.03 H55101.06 H55101.14
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃NSi
Kookpunt: 229 °C
Dichtheid: 0,922
Vlampunt: 94 °C (201 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863744
CAS nummer: 80673-00-3