3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17238.03
L17238.06
L17238.03EA
68.1
EUR
L17238.03
L17238.06
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Purity: 95%
CAS No.: 216393-56-5
Molecular Formula: C12H20OSSi
Formula Weight: 240.44
Refractive Index: 1.5210
Formule:
C₁₂H₂₀OSSi MW: 240.44 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318115 CAS nummer: 216393-56-5 |